Imprimer
Sélénium ≥99.999% (base métaux), grenaille amorphe 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
00290.18 00290.30
00290.18EA 88.3 EUR
00290.18 00290.30
Sélénium ≥99.999% (base métaux), grenaille amorphe 1-6 mm (0.04-0.24 in)
Sélénium
Purity: 99.999+% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Formule: Se
Point d'ébullition: ∼685 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217 °C
Densité: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134090
Numéro CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572