Imprimer
Phosphore, rouge ≥99.999% (base métaux), en morceaux, Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10670.03 10670.18
10670.03EA 56.9 EUR
10670.03 10670.18
Phosphore, rouge ≥99.999% (base métaux), en morceaux, Puratronic®
Phosphore
Purity: 99.999% CAS No.: 7723-14-0 Physical Form: Solid UN No.: 1338 MDL No.: MFCD00133771
Formule: P
MW: 30.97 g/mol
Densité: ∼2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133771
Numéro CAS: 7723-14-0
EINECS: 231-768-7
ONU: 1338
ADR: 4.1 III