Antimoine ≥99.9999% (base métaux), pièces ≤ 5 mm (0.2 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
11676.09
11676.18
11676.30
11676.09EA
111
EUR
11676.09
11676.18
11676.30
Antimoine ≥99.9999% (base métaux), pièces ≤ 5 mm (0.2 in)
Antimoine
Purity: 99.9999%
CAS No.: 7440-36-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134030
Formule:
Sb Point d'ébullition: 1637 °C (1013 hPa) Point de fusion: 630 °C Densité: 6,684 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134030 Numéro CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 ONU: 2871 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00733 |