Antimoine ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
10100.30
10100.A1
10100.30EA
67.9
EUR
10100.30
10100.A1
Antimoine ≥99.5% (base métaux), en poudre -100 mesh
Antimoine
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Apparent density 2.4-2.9g/cm3
Odour: Odourless
Boiling Point: 1380°
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formule:
Sb Point d'ébullition: 1380 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134030 Numéro CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 ONU: 2871 ADR: 6.1,III |