Imprimer
Antimoine ≥99.5% (base métaux), en morceaux ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
10095.22 10095.36 10095.A3
10095.22EA 66.6 EUR
10095.22 10095.36 10095.A3
Antimoine ≥99.5% (base métaux), en morceaux ≤ 1.25 cm (0.49 in)
Antimoine
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formule: Sb
Point d'ébullition: 1637 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 630 °C
Densité: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134030
Numéro CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
ONU: 2871
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00733