Imprimer
Plomb 99,99 Metals basis, granules +30 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
45081.A4 45081.A1 45081.36
45081.A4EA 206 EUR
45081.A4 45081.A1 45081.36
Plomb 99,99 Metals basis, granules +30 mesh
Plomb
Purity: 99.99% CAS No.: 7439-92-1 Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
MW: 207.2 g/mol
Point d'ébullition: 1740
Point de fusion: 327
Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410