Imprimer
Calcium 99%, pièces
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 65.1 EUR
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Calcium 99%, pièces
Calcium
Formule: Ca
Point d'ébullition: 1484 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 845 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085314
Numéro CAS: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
ONU: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %