Baryum 99+%, tiges, Ø ∼ 2 cm
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
317861000
317865000
ACRO317861000EA
213
EUR
ACRO317861000
ACRO317865000
Baryum 99+%, tiges, Ø ∼ 2 cm
Baryum
Formule:
Ba Point d'ébullition: 1640 °C Point de fusion: 725 °C Densité: 3,51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134031 Numéro CAS: 7440-39-3 EINECS: 231-149-1 ONU: 1400 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,00991 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey Rods |
Assay | ≥99.0 % Ba (incl. Sr) |
Strontium (Sr) | ≤0.8 % |