Imprimer
Sodium 99.8%, bâtons huilés, enveloppés dans du papier d'aluminium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
390121000 390122500 390120010
ACRO390121000EA 35.7 EUR
ACRO390121000 ACRO390122500 ACRO390120010
Sodium 99.8%, bâtons huilés, enveloppés dans du papier d'aluminium
Sodium
Formule: Na
MW: 22.99 g/mol
Point d'ébullition: 883 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085307
Numéro CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
ONU: 1428
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08641
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey Sticks
Calcium (Ca) ≤400 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≥99.75 %