Imprimer
Bouteilles rondes à col étroit
Fournisseur: Brand
130538 130548 130554 130562 130564
215-1744EA 121 EUR
215-1744 215-1746 215-1747 215-1748 215-1749
Bouteilles rondes à col étroit
Flacons Flacons en plastique
En PTFE, parois épaisses.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistants à la chaleur entre –200 et +280 °C
  • Parois internes très lisses pour éviter la contamination
Construction solide et incassable. Les poignées encastrées spéciales sur le bouchon spécial et les rainures sur le flacon permettent une manipulation simple. Anti-adhérent, leur col large facilite le remplissage et le nettoyage.