Imprimer
Microplaques, hauteur standard, 384 puits ShallowWell, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
267461 267462 267460
NUNC267461EA 1540 EUR
NUNC267461 NUNC267462 NUNC267460
Microplaques, hauteur standard, 384 puits ShallowWell, Nunc™
Microplaques Microplaques HTS
PP, non treated. Polypropylene is ideal for storage plates because it has a lower binding capacity to prevent proteins or DNA binding, and allows for complete sample recovery.
  • En PP résistant à des températures de –80 à +121 °C
  • Les puits arrondis sont optimisés pour le mélange et la récupération des échantillons
  • Les puits à fond carré arrondi minimisent l'adsorption (action capillaire)
  • Plaques naturelles pour l'identification du stockage ou le stockage des dosages colorimétriques
  • Plaques blanches pour les dosages luminescents
  • Plaques noires pour les dosages fluorescents