Imprimer
Plaques de filtration, 1,0 ml, pour purification de l'ADN plasmidique, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
278011 278012
NUNC278011EA 1100 EUR
NUNC278011 NUNC278012
Plaques de filtration, 1,0 ml, pour purification de l'ADN plasmidique, Nunc™
Microplaques Plaques de filtration
Spécialement conçues pour un traitement des échantillons à haut rendement, ces plaques de filtration sont adaptées à la filtration par le vide, à la centrifugation ou aux techniques de pression positive.
  • La configuration de parois partagées permet d'obtenir une hauteur de plaque réduite, des puits plus larges pour un traitement plus rapide, une récupération supérieure et une obstruction moindre
  • La fritte en polyéthylène téréphtalate (PET) dans la plaque frittée possède une taille de pore de 20 μm
  • La plaque en fibre de verre possède une fritte en PET et deux couches de membrane en fibre de verre pour la liaison d'ADN
  • L'ADN purifié est adapté aux applications en aval, telles que le séquençage et la digestion par des enzymes de restriction