Imprimer
Gants pour salle blanche, nitrile, stériles, Kimtech™ G3 Sterling™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 536 EUR
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Gants pour salle blanche, nitrile, stériles, Kimtech™ G3 Sterling™
Gants
Gants stériles spécifiques aux mains avec manchette à bord roulé pour applications en salle blanche. Lorsqu'ils sont enfilés deux fois, ces gants offrent la sensation et la dextérité équivalentes à un seul gant en latex sans risque de réactions
  • Stérile, sans poudre, finition texturée
  • Respectueux de l'environnement grâce à un emballage amélioré qui permet d'économiser les déchets
  • Dissipateur d'électricité statique à l'usage
  • Coupe confortable, convient pour un double enfilage
  • Particules par cm² ≥0,5 micron : max. 1200
Convient pour une utilisation dans les salles blanches de classe 1, ISO 3 ou M1,5 ou supérieures.
Longueur : 300 mm
Épaisseur : 0,08 mm (paume)
Couleur: Gris
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement: Emballage double en polyéthylène. 30 paires par sac.
Attention:
Commander maintenant