Imprimer
Broyeurs à couteaux, SM 100 et SM 200
Fournisseur: Retsch GmbH
20.728.0002 20.727.0002 20.727.0001 20.728.0001 20.727.0009 20.727.0010
412-0289EA 13610 EUR
412-0289 412-0288 510-1373 412-0220 412-0280 412-0281
Broyeurs à couteaux, SM 100 et SM 200
Broyeurs
Les SM 100 et SM 200 sont des broyeurs à couteaux puissants, à vitesse fixe et faciles à utiliser, permettant de réduire rapidement et en douceur la taille des matériaux volumineux, mous, mi-durs, fibreux, élastiques et sensibles à la chaleur. Idéalement adaptés au broyage préliminaire discontinu ou continu de substances sèches telles que le bois, les racines, les os, les plantes, les plastiques, les granulés alimentaires, les épices, les médicaments, le papier et le carton. Les échantillons volumineux et à fibres longues peuvent être traités sans réduction de taille préliminaire.
  • Réduction rapide et en douceur des substances sèches
  • Echantillons soumis à une faible contrainte thermique
  • Outils de coupe facilement échangeables, longue durée de vie, rotor à raccord
  • Finesse finale définie en raison des tamis inférieurs avec des tailles d'ouverture allant de 0,25 à 20 mm
  • Large gamme d'accessoires, notamment un grand choix de trémies, de systèmes de collecte, de rotors et de tamis
* Depending on feed material and instrument configuration/settings.
Informations de commande: Rotors, trémie d'alimentation, tamis inférieurs et support requis pour le SM 100 à commander séparément. Veuillez contacter VWR pour de plus amples informations sur la gamme complète d'accessoires.
Information de livraison: Les deux unités sont fournies avec un récipient collecteur de 5 litres. Le SM 200 est fourni avec support
Attention: * En fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument.