Imprimer
VWR® Maximum, Combinaisons pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
113-1076EA 194 EUR
113-1076 113-1075 113-1074 113-1079 113-1086 113-1089 113-1077 113-1087 113-1078 113-1085 113-1084 113-1082 113-1081 113-1080 113-1088 113-9161
VWR® Maximum, Combinaisons pour salles propres
Vêtements à usage unique
Les combinaisons VWR® Maximum, SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la ligne de vêtements. Fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un film en PE respirant, ces vêtements ont été conçus pour une protection, une propreté et un confort accrus.
  • Col en V, manches longues, fermeture à glissière, poignets élastiques
  • Protection supérieure contre les liquides et les particules
  • Niveau minimal d'émission de particules: Niveau 1 de la classification Helmke Drum
  • Résistance aux projections chimiques superficielles
  • Respirabilité
More Product Information