Imprimer
VWR® AdvancedSF, Manchettes protectrices pour salles propres (emballage en vrac)
Fournisseur: VWR Collection
113-1194
113-1193EA 217 EUR
113-1193 113-1194 113-9995 113-9996
VWR® AdvancedSF, Manchettes protectrices pour salles propres (emballage en vrac)
Vêtements à usage unique
Les manchettes protectrices VWR® Advanced, SF sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) recouvert d'un film en PE respirant.
  • Elasticated cuffs, with sonically-welded seams
  • Durable fabric with good breathability and water transmission rate
  • Significant fluid and particle barrier
  • Particle shedding: Level II Helmke drum classification
  • Soft, cloth-like fabric
  • Thumb loop versions are also available
Elles sont testées et fabriquées dans un bâtiment certifié ISO, dans le cadre de contrôles de processus stricts. Contrôle et certification par test en laboratoire indépendant.