Imprimer
Carbonate de nickel, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
22897.18 22897.30
22897.18EA 51.1 EUR
22897.18 22897.30
Carbonate de nickel, anhydre 98%
Carbonate de nickel
Purity: 98% CAS No.: 3333-67-3 Molecular Formula: CNiO3 Formula Weight: 118.72 Physical Form: -100 Mesh Powder Appearance: Pale purple UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011144
Formule: CNiO₃
Densité: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011144
Numéro CAS: 3333-67-3
EINECS: 222-068-2
ONU: 3077
ADR: 9,III