Imprimer
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43280.0025 8.43280.0100
8.43280.0025EA 59.3 EUR
8.43280.0025 8.43280.0100
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique), Sigma-Aldrich®
CAPS (Acide 3-(cyclohexylamino)propanesulfonique)
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
MW: 221.32 g/mol
Point de fusion: 324
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003837
Numéro CAS: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773