Imprimer
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Fournisseur: Serva
17672.01 17672.02 17672.03
SERA17672.01EA 0 EUR
SERA17672.01 SERA17672.02 SERA17672.03
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique (CHES)
Formule: C₈H₁₇NO₃S
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003835
Numéro CAS: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063