Imprimer
4,4'-Diméthoxybenzophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
A11466.14 A11466.22 A11466.36
A11466.14EA 54.5 EUR
A11466.14 A11466.22 A11466.36
4,4'-Diméthoxybenzophénone ≥98%
4,4'-Diméthoxybenzophénone
Purity: 98+% CAS No.: 90-96-0 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.27 Melting Point: 142-146° Beilstein Reference: 1878026
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point d'ébullition: 180…240 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 142…146 °C
Densité: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008404
Numéro CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0