Imprimer
Unités de filtration à centrifuger, Microsep™ Advance
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
MCP003C46 MCP003C41 MCP010C46 MCP030C41 MCP010C41 MCPM45C68 MCPM45C67 MCPM02C68 MCPM02C67 MCP100C46 MCP100C41 MCP030C46 MCP001C41 MCP001C46
516-0371EA 801 EUR
516-0371 516-0370 516-0373 516-0374 516-0372 516-0383 516-0382 516-0381 516-0378 516-0377 516-0376 516-0375 516-9920 516-0485
Unités de filtration à centrifuger, Microsep™ Advance
Filtres Filtres pour centrifugation
Récupération rapide et précise des volumes de concentrés en microlitres.
  • Récupérations élevées, généralement supérieures à 90%
  • Avec butée fixe pour empêcher les échantillons d 'être centrifuger jusqu'au dessèchement
  • S'adaptent aux centrifugeuses pouvant accueillir des tubes coniques standard de 17×100 mm
Applications: Concentration des échantillons de protéines dilués avant électrophorèse. Permutation des tampons et élimination des sels dans les échantillons. Élimination des protéines et des particules des échantillons pour l'analyse HPLC de médicaments, d'acides aminés et d'anticorps. Isolation des composés de faible poids moléculaire de bouillons de fermentation pour le criblage naturel des produits. Récupération des biomolécules de surnageants ou lysats de culture cellulaire. Clarification des échantillons à particules grossières.
Quickly concentrates up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.