Imprimer
Alcool polyvinylique, M.W. 145,000 ≥98% pour la synthèse, hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Poly(vinyl alcohol), PVOH, PVA, Mowiol®
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14894.0101 8.14894.1001
8.14894.0101EA 29.4 EUR
8.14894.0101 8.14894.1001
Alcool polyvinylique, M.W. 145,000 ≥98% pour la synthèse, hydrolysé, Sigma-Aldrich®
Alcool polyvinylique
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00081922
Numéro CAS: 9002-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 160 - 240 °C
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 0.4 - 0.6 g/cm3 (20 °C)