Imprimer
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
410990250 410991000 410995000
ACRO410990250EA 49.1 EUR
ACRO410990250 ACRO410991000 ACRO410995000
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté 98%
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002135
Numéro CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Isomer ≤2 % alpha-Isomer