Imprimer
Tournesol
Fournisseur: MP Biomedicals
0215526325 0215526380
ICNA0215526325EA 147 EUR
ICNA0215526325 ICNA0215526380
Tournesol
Tournesol
Numéro MDL: MFCD00131528
Numéro CAS: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6