Imprimer
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution modifiée colorant pour hématologie, pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01424.0100 1.01424.0500 1.01424.2500 1.01424.9025 1.01424.1000
1.01424.0100EA 27.8 EUR
1.01424.0100 1.01424.0500 1.01424.2500 1.01424.9025 1.01424.1000
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution modifiée colorant pour hématologie, pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
Used to stain blood, bone marrow smears, and clinical cytological specimens
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00131580
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for microscopy (Blood smear) passes test
Erythrocytes pink to brownish
Nuclei violet
Eosinophilic granules red-brown
Neutrophilic granules light violet
Lymphocyte cytoplasm Blue