Imprimer
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution
Fournisseur: Roth Carl
Danger
T863.1 T863.2 T863.3
ROTHT863.1EA 33.9 EUR
ROTHT863.1 ROTHT863.2 ROTHT863.3
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald solution
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131580
ONU: 1230
ADR: 3,II