Imprimer
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
325900010 325905000
ACRO325900010EA 219 EUR
ACRO325900010 ACRO325905000
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Dodecylbenzene sulphonic acid mixture of C10-C13 isomers
Formule: C₁₈H₃₀O₃S
MW: 326.49 g/mol
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 210 °C
Numéro MDL: MFCD00066677
Numéro CAS: 85536-14-7
EINECS: 248-289-4
ONU: 2586
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96 % (Sulfonic acid, M.W. 322)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Impurity ≤3 % Neutral oil
Sulfuric acid ≤1 %