Imprimer
Giemsa colorant solution_SC stain_biological
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Azure mixture sicc. Giemsa stain, Azur-Eosin-Methylene blue acc. Giemsa, Giemsa's azur-eosin-methylene blue
295591000 295595000
ACRO295591000EA 25.2 EUR
ACRO295591000 ACRO295595000
Giemsa colorant solution_SC stain_biological
Giemsa colorant
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081642
Numéro CAS: 51811-82-6
EINECS: 257-438-2
ONU: 1230
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue to dark purple Solution
Additional info Giemsa stain powder in MeOH, Glycerol mixture
UV Lambda max 646 to 651 nm (c=0.1, MeOH) Methylene blue