Imprimer
Acide 9-oxofluorene-4-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B25021.03 B25021.06
B25021.03EA 32.8 EUR
B25021.03 B25021.06
Acide 9-oxofluorene-4-carboxylique ≥98%
Acide 9-oxofluorene-4-carboxylique
Purity: 98+% CAS No.: 6223-83-2 Molecular Formula: C14H8O3 Formula Weight: 224.22 Melting Point: 224-228° Beilstein Reference: 2694801
Formule: C₁₄H₈O₃
Point de fusion: 224…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001145
Numéro CAS: 6223-83-2
EINECS: 228-311-9