Imprimer

Résazurine sel de sodium

Fournisseur: Biotium

Synonyms: 10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one

10054.EA 173 EUR
10054.
Résazurine sel de sodium
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR