Résazurine sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms:
10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
199303-25GEA
457
EUR
199303-25G
199303-5G
199303-1G
Résazurine sel de sodium, Sigma-Aldrich®
Résazurine sel de sodium
Formule:
C₁₂H₆NNaO₄ MW: 251,17 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00005036 Numéro CAS: 62758-13-8 |