Imprimer
Résazurine sel de sodium
Fournisseur: Serva
Attention
34226.01 34226.02
SERA34226.01EA 0 EUR
SERA34226.01 SERA34226.02
Résazurine sel de sodium
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5