Imprimer
Résazurine sel de sodium, pur, haute pureté colorant biologique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 10-Oxyde de 7-sodiooxy-3H-phénoxazine-3-one
ACRO189900010EA 37.2 EUR
ACRO189900010 ACRO189900250 ACRO189900050
Résazurine sel de sodium, pur, haute pureté colorant biologique
Résazurine sel de sodium
Formule: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251,17 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00005036
Numéro CAS: 62758-13-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥75 %