Imprimer
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: X-Gluc
331191000 331190250
ACRO331191000EA 375 EUR
ACRO331191000 ACRO331190250
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium) 98%
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
Formule: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521.79 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058543
Numéro CAS: 114162-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %