Imprimer
Docusate sodique 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
117100010 117101000 117100025
ACRO117100010EA 103 EUR
ACRO117100010 ACRO117101000 ACRO117100025
Docusate sodique 96%
Docusate sodique
Formule: C₂₀H₃₇NaO₇S
Point d'ébullition: ? 180 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153…157 °C
Densité: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012455
Numéro CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 %
Water ≤2 %
Color of alcohol solution ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water)
Insoluble matter ≤300 ppm (50 % in toluene)
Iodine value ≤0.25 (on solids basis)
Acid number ≤2.5 (on solids basis)