Imprimer
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: C.I. 21000, 1,3-Bis(2,3-diaminophenylazo)benzene dihydrochloride, Bismarck Brown Y (G), Basic Brown 1, Vesuvine, Phenylene Brown, Leather Brown, Basic Brown G, GX, GXP, Manchester Brown, 4,4'-[1,3-Phenylenebis(azo)]bisbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
0313.1 0313.2
ROTH0313.1EA 0 EUR
ROTH0313.1 ROTH0313.2
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
Formule: C₁₈H₁₈N8·2HCl
MW: 419.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012977
Numéro CAS: 10114-58-6
EINECS: 233-314-3
Merck Index: 12,01294