Imprimer
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: C.I. 21000, 1,3-Bis(2,3-diaminophenylazo)benzene dihydrochloride, Bismarck Brown Y (G), Basic Brown 1, Vesuvine, Phenylene Brown, Leather Brown, Basic Brown G, GX, GXP, Manchester Brown, 4,4'-[1,3-Phenylenebis(azo)]bisbenzene-1,3-diamine dihydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
861111-100G 861111-25G
861111-100GEA 133 EUR
861111-100G 861111-25G
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate, Sigma-Aldrich®
1,3-Bis(2,3-diaminophénylazo)benzene, chlorhydrate
Formule: C₁₈H₁₈N8·2HCl
MW: 419.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012977
Numéro CAS: 10114-58-6
EINECS: 233-314-3
Merck Index: 12,01294
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=277f38540157ea9c963d70dc2ceba7f9b8c2d493&vid=2415bd239294426b569d2b27ce4c8e9c3bdb4afc&prid=web&clid=SAPDAM