Imprimer
(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22194.0025 8.22194.0100
8.22194.0025EA 56.4 EUR
8.22194.0025 8.22194.0100
(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté, Sigma-Aldrich®
(-)-Quinine chlorhydrate dihydraté
Formule: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Point de fusion: 158…160 °C
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151248
Numéro CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)