Imprimer
(-)-Quinine, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (R)-[(2S,4S,5R)-1-Aza-5-vinylbicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol, Quinine, (R)-(6-methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
163700100 163700500 163702500
ACRO163700100EA 56.9 EUR
ACRO163700100 ACRO163700500 ACRO163702500
(-)-Quinine, anhydre 99%
(-)-Quinine
Formule: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324.42 g/mol
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198096
Numéro CAS: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 12,08245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 178 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -159° to -172° (20 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤250 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)