Imprimer
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Cinchonine, (S)-Quinolin-4-yl((1S,2R,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02506.0025 8.02506.0100
8.02506.0025EA 74.1 EUR
8.02506.0025 8.02506.0100
(+)-Cinchonine, Sigma-Aldrich®
(+)-Cinchonine
Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 294.4 g/mol
Point de fusion: 261…264 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064372
Numéro CAS: 118-10-5
EINECS: 204-234-6
Merck Index: 13,02308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.25 g/l (20 °C)
Melting Point 258 - 264 °C
Molar Mass 294.40 g/mol
Bulk Density 130 kg/m3
pH 9.0 (0.25 g/l, H2O, 20 °C) (as aqueous solution)