Imprimer
Réactif de Schiff pour la coloration microscopique
Fournisseur: Roth Carl
Danger
X900.1 X900.2
ROTHX900.1EA 33.9 EUR
ROTHX900.1 ROTHX900.2
Réactif de Schiff pour la coloration microscopique
Réactif de Schiff
Staining reagent for detection of carbohydrates in tissue (PAS reaction).
Fuchsine sulphurous acid
Storage: At room temperature in the dark. After the bottle has been opened well-sealed at 4-8 °C. Discard the solution if it turns reddish.