Imprimer
Fuchsine phéniquée, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
195790050 195790250 195791000
ACRO195790050EA 46 EUR
ACRO195790050 ACRO195790250 ACRO195791000
Fuchsine phéniquée, pur
Fuchsine phéniquée
Formule: C₂₁H₂₂ClN₃
MW: 351.88 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143923
Numéro CAS: 4197-24-4
EINECS: 224-086-6
ONU: 2923
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max (in water) about 542 nm
Suitability (for microscopy) Passes test