Imprimer
(-)-Mentol, cristallisé, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Attention
1.05995.1000 1.05995.9025
1.05995.1000EA 376 EUR
1.05995.1000 1.05995.9025
(-)-Mentol, cristallisé, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
L(-)-Mentol
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…44 °C
Densité: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062979
Numéro CAS: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861