Imprimer
Systèmes de purification d'eau Direct-Q® 3
Fournisseur: Merck
ZRQS0P3FR ZRQS0P3GE ZRQS0P3IT ZRQS0P3SP ZRQS0P3SZ ZRQS0P3DK ZRQSVP3FR ZRQSVP3GE ZRQSVP3IT ZRQSVP3SP ZRQSVP3BE ZRQSVP3UK ZRQS0R3UK ZRQSVP3SZ ZRQS0R3BE ZRQSVP3DK ZRQS0P3UK ZRQS0R3DK ZRQS0R3EU ZRQS0R3FR ZRQS0R3GE ZRQS0R3IT ZRQS0R3SP ZRQS0R3SZ ZRQSVR3UK ZRQSVR3BE ZRQSVR3DK ZRQSVR3EU ZRQSVR3FR ZRQSVR3GE ZRQSVR3IT ZRQSVR3SP ZRQSVR3SZ
171-0151EA 4186 EUR
171-0151 171-0152 171-0325 171-0326 171-0153 171-0776 171-0155 171-0156 171-0328 171-0329 171-0089 171-0754 171-0785 171-0157 171-0777 171-0786 171-0154 171-0778 171-0779 171-0780 171-0781 171-0782 171-0783 171-0784 171-0817 171-0809 171-0810 171-0811 171-0812 171-0813 171-0814 171-0815 171-0816
Systèmes de purification d'eau Direct-Q® 3
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Les systèmes Direct-Q® 3 ont été développés pour une utilisation simple et immédiate. L'eau ultrapure de type I est adaptée à la préparation de tampons pour la chromatographie en phase liquide et les expériences biochimiques, et pour les procédures analytiques telles que la spectrophotométrie et la spectroscopie. Pour les applications qui nécessitent de très faibles quantités d'impuretés organiques, le système Direct-Q® 3 UV inclut une lampe UV avec deux longueurs d'onde afin de produire de l'eau ayant une teneur TOC <5 ppb, ce qui est convient aux analyses HPLC, GC, ILC et TOC. Grâce à la cartouche BioPak™ comme un filtre final, les systèmes Direct-Q® 3 produisent de l'eau apyrogène et exempte de RNase à un débit de 0,2 L/min. Les systèmes Direct-Q® 3 sont parfaits pour les laboratoires qui n'ont pas un accès facile à l'eau pré-traitée et qui nécessitent entre 5 et 10 litres d'eau ultrapure par jour.
Pour la production d'eau de Type I et de Type III.
  • Un minuteur intégré permet d'administrer de l'eau Type I sur une période donnée ; le système s'arrête automatiquement lorsque la durée réglée est écoulée
  • Une alarme se déclenche lorsque la qualité de l'eau produite chute soudainement
  • Les paramètres de qualité d'eau (résistivité ou conductibilité, température) sont affichés sur un écran couleur
  • La maintenance se compose d'un simple remplacement de pack une à deux fois par an
  • Réservoir 6 litres intégré et compact pour eau de Type II (connexion à un réservoir de 30 à 60 l possible pour des besoins quotidiens supérieurs)
  • Les appareils peuvent être placés sur la paillasse ou fixés au mur (support mural requis)
Le distributeur à distance polyvalent du système aide l'utilisateur à se concentrer sur son travail en apportant un approvisionnement en eau ultrapure lorsque cela est nécessaire. Le distributeur à distance peut être placé jusqu'à deux mètres de distance du système Direct-Q®. Deux modèles sont disponibles : autostable ou mural. Des systèmes de la gamme Direct-Q® sont sinon disponibles avec un distributeur intégré utilisable sur la paillasse.
Qualité de l'eau pure (Type III) dans des conditions standard d'utilisation:
Rejections ioniques >96%
Rejections organiques pour MW>200>99%
Élimination des bactéries et des particules >99%
Rejections ioniques >96%
Rejections organiques pour MW>200>99%
Élimination des bactéries et des particules >99%
Informations de commande: A tank vent filter, a SmartPak™ DQ3 filter and either a Millipak® or BioPak® final filter have to be ordered with the unit.
Attention: * Type I purified water.