Imprimer
Accessoires pour bains-marie avec agitation OLS200 et GLS Aqua Plus
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
SBT14 SBT28
462-8350EA 113 EUR
462-8350 462-8351
Accessoires pour bains-marie avec agitation OLS200 et GLS Aqua Plus
Bains Bains-marie à agitation
Cette gamme d'accessoires en acier inoxydable s'utilise avec les bains-marie avec agitation OLS et GLS Aqua Plus.
  • Plateau universel à flacons pour des récipients de tailles diverses de 25 ml à 1000 ml
  • Plateau pour portoirs pour tubes à essai, jusqu'à cinq portoirs pour tubes à essai
  • Portoirs pour tubes à essai dans différents formats, perforés pour faciliter la convection
  • Plateau perforé pour des bains-marie avec agitation comme des bains sans agitation
  • Les couvercles inclinés dirigent la condensation vers le côté du bain afin de protéger les récipients présents dans le bain. Les couvercles en PC sont de série avec les modèles GLS Aqua Plus et OLS200
Attention: * Les portoirs s’utilisent avec le plateau en acier inoxydable approprié, capacité 3 portoirs par plateau (GLS Aqua 12 Plus) ou 5 (OLS200 et GLS Aqua 18 Plus).
** Requis pour placer des flacons à fond plat directement au fond du bain, pour permettre une meilleure convection.