Agent de protection pour bain-marie, Aqua-Stabil
Fournisseur: JULABO GmbH
8940006
8940012
461-3100EA
237
EUR
461-3100
461-0048
Agent de protection pour bain-marie, Aqua-Stabil
Produits nettoyants
Agents protecteurs pour bains-marie
Idéal pour une utilisation avec les bains chauffants, les circulateurs, les bains-marie et les bains-marie avec agitation. Utiliser 2 ml de solution pour 1 litre d'eau.
- Prévient toute contamination et la formation d'algues, de bactéries et de micro-organismes
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.