Imprimer
Bains-marie, série Aqualine
Fournisseur: LAUDA
L000598 L000599 L000600 L000601 L000602 L000603 L000604 L000605 L000606 L000607
LAUDL000598EA 676 EUR
LAUDL000598 LAUDL000599 LAUDL000600 LAUDL000601 LAUDL000602 LAUDL000603 LAUDL000604 LAUDL000605 LAUDL000606 LAUDL000607
Bains-marie, série Aqualine
Bains Bains-marie
Bains-marie en acier inoxydable anti-corrosion, sans agitation. L'élément chauffant et les sondes de température sont montés sous le réservoir pour assurer une surface utile maximale. Robustes et fiables, les commandes sont placées en retrait pour des raisons de sécurité. Les bains-marie sont faciles à nettoyer et présentent un niveau de remplissage minimum de 20 mm.
  • Facilité d'utilisation grâce à l'écran DEL numérique
  • Protection contre la surchauffe
  • Couvercle incliné empêchant la pénétration de liquide de condensation dans les échantillons
  • Répartition homogène de la température grâce aux éléments chauffants placés sous le réservoir
Stabilité de température à +37 °C : ±0,2 K
Temperature stability at 37 °C (K): ±0,2
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 22
Information de livraison: Informations de livraison : fournis avec un couvercle incliné en polycarbonate transparent, mais sans portoir ni plate-forme (les accessoires nécessaires doivent être commandés séparément).
Attention: * P = profondeur totale (couvercle ouvert + régulateur) ** H = avec couvercle fermé