Imprimer
Contrôleur V-850/V-855 autonome
Fournisseur: BUCHI
047160 047299 047298
181-0140EA 713 EUR
181-0140 531-0232 531-0234
Contrôleur V-850/V-855 autonome
Pompe Régulateurs de vide
Contrôleur de vide V-850:
Le contrôleur de vide V-850 avec écran LCD ¼“ VGA s'utilise de façon universelle pour l'affichage, la commande et le réglage du vide. Une soupape d'aération intégrée et un capteur de pression résistant aux substances chimiques assurent que le régulateur de vide constitue une unité compacte, adaptée à de nombreuses applications dans le laboratoire: minuterie, contrôle de vide de laboratoire (Labvac), base de données de solvants avec 43 solvants les plus utilisés. Le réglage de la vitesse de rotation en combinaison avec la pompe à vide V-700 ou V-710 permet d'assurer la création peu bruyante d'un vide précis et sans hysterésis. L'utilisateur a également la possibilité de réduire sa consommation d'eau en y associant une vanne de refroidissement.
Contrôleur de vide V-855:
Le contrôleur de vde V-855 offre les même prestations que le V-850 avec en plus: une fonction gradient et une fonction répétition pour une distillation dans des conditions exigeantes ainsi que la fonction EasyVac : distillation automatique basée sur la détection de la pression de vapeur.
The V-855 vacuum controller comes with the same features as the V-850, and in addition: gradient and repetition functions for distillation in difficult conditions and the EasyVac function — automatic distillation based on vapour pressure detection.
Information de livraison: Livrés avec une soupape de ventilation et les capteurs de pression.