Imprimer
Photomètres portables, pHotoFlex®
Fournisseur: WTW
251100 251110 251200 251210 251105 251205
665-0168EA 2670 EUR
665-0168 665-0169 705-0562 665-0187 705-0765 WTWA251205
Photomètres portables, pHotoFlex®
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
Photomètres portables incluant de nombreuses applications de turbidité et pH dans le contrôle environnemental, traitement de l'eau, les industries du vin et des boissons, et le contrôle des processus.
  • Assistance utilisateur pour faciliter une utilisation sans manuel
  • Mesure de pH intégrée avec compensation automatique de la température (sauf modèle STD)
  • Fonctionnement à quatre piles AA permettant d'effectuer approximativement 3000 mesures
LabStation permet de mettre à niveau les instruments pHotoFlex ou pHotoFlex Turb afin d'obtenir un petit instrument de laboratoire comprenant un bloc batterie rechargeable (RB Flex) et un progiciel LSdata. Possibilité de configurer les mesures de routine par code-barres et de les réaliser sans réglage du zéro, ce qui simplifie la saisie des méthodes définies par l'utilisateur via le PC. Pour la connexion de la LabStation à un PC, il est nécessaire d'utiliser un câble AK.
A LabStation, that upgrades either the pHotoFlex® or pHotoFlex® Turb instruments into a small laboratory instrument, comprises a rechargeable battery pack (RB Flex) and LSdata software package.  Routine measurements can be set via bar code and carried out without zero adjusting and therefore input of user-defined methods through the PC is simplified.  For connection of the LabStation to a PC, an AK cable is required.
Certifications: Mesure de la turbidité avec lumière infrarouge selon les normes DIN 27027/ISO 7027 pour pHotoFlex Turb.
Information de livraison: Includes the photometer with pH in a field case and tray to hold instruments and accessories. The set includes the photometer with integrated turbidity and pH functions in a field case with appropriate accessories.