Imprimer
Chronomètres mécaniques, Amigo
Fournisseur: HANHART
141.0134-00 141.6434-00
609-1241EA 181 EUR
609-1241 609-0147
Chronomètres mécaniques, Amigo
Minuteurs Chronomètres analogiques
Chronomètres mécaniques avec boîtier ABS.
  • Enrouleur à l'arrière avec longe
  • Mouvement de levier à goupille protégé des chocs
  • Boîtier ABS robuste avec cordon pour un port autour du cou
  • 30 ou 60 minutes par incréments de ¹/₅ seconde
  • Trois boutons-poussoirs de couleur: Démarrage/arrêt et remise à zéro